Drukuj
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid, 4-Chloro-2-fluorohydrocinnamic acid
PC302034-1G PC302034-5G
APOSPC302034-1GEA 464 PLN
APOSPC302034-1G APOSPC302034-5G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formuła: C₉H₈ClFO₂
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06656906
Numer CAS: 174603-48-6