Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302030-1G PC302030-5G PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA 522 PLN
APOSPC302030-1G APOSPC302030-5G APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₄
MW: 250.171 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972913
Numer CAS: 773109-13-0