Drukuj
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302027-1G PC302027-5G
APOSPC302027-1GEA 522 PLN
APOSPC302027-1G APOSPC302027-5G
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₉FO₂
MW: 180.176 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205468
Numer CAS: 773130-21-5