Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302025-1G PC302025-5G PC302025-25G PC302025-100G
APOSPC302025-1GEA 638 PLN
APOSPC302025-1G APOSPC302025-5G APOSPC302025-25G APOSPC302025-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.591 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660233
Numer CAS: 633317-69-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 II