Drukuj
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302022-5G PC302022-1G
APOSPC302022-5GEA 522 PLN
APOSPC302022-5G APOSPC302022-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅ClF₂O
MW: 178.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02063025
Numer CAS: 288154-93-8