Drukuj
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC301045-1G PC301045-250MG
APOSPC301045-1GEA 2610 PLN
APOSPC301045-1G APOSPC301045-250MG
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₅ClF₂N₂O₂
MW: 246.598 g/mol
Temp. topnienia: 211…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2514942-10-8