Drukuj
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 305 PLN
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formuła: C₈H₉FO₃S
MW: 204.219 g/mol
Temp. topnienia: 97…98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD21090339
Numer CAS: 20951-14-8