Drukuj
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
PC300942-10G PC300942-5G PC300942-1G
APOSPC300942-10GEA 2470 PLN
APOSPC300942-10G APOSPC300942-5G APOSPC300942-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formuła: C₇H₆F₃NO
MW: 177.124 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07852052
Numer CAS: 18087-62-2