Drukuj
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC300896-1G PC300896-5G
APOSPC300896-1GEA 2570 PLN
APOSPC300896-1G APOSPC300896-5G
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Formuła: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22552235
Numer CAS: 1315359-46-6