Drukuj
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Dostawca: Apollo Scientific
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 1480 PLN
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formuła: C₁₄H₁₄FNO
MW: 231.265 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11631331
Numer CAS: 1095078-57-1