Drukuj
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 1450 PLN
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Formuła: C₈H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 130…135 °C (100 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203702
Numer CAS: 20372-66-1