Drukuj
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Cyano-3,5-difluorophenyl)morpholine
PC300690-1G PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA 2730 PLN
APOSPC300690-1G APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₀F₂N₂O
MW: 224.207 g/mol
Temp. topnienia: 112…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19442761
Numer CAS: 840481-30-3