Drukuj
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
PC300684-10G PC300684-1G PC300684-5G
APOSPC300684-10GEA 1920 PLN
APOSPC300684-10G APOSPC300684-1G APOSPC300684-5G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formuła: C₁₁H₁₄F₃N₃
Temp. Wrzenia: 110 °C (0,1 mm Hg)
Temp. topnienia: 50…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00661783
Numer CAS: 306934-70-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,III