Drukuj
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
PC300679-1G PC300679-5G PC300679-10G
APOSPC300679-1GEA 801 PLN
APOSPC300679-1G APOSPC300679-5G APOSPC300679-10G
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Formuła: C₁₄H₁₅F₃N₂O
MW: 284.277 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02186476
Numer CAS: 478047-04-0