Drukuj
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 1480 PLN
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₁₀H₈BrFN₂
MW: 255.086 g/mol
Temp. Wrzenia: 116 °C (2 mm Hg)
Temp. topnienia: 28…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06167002
Numer CAS: 251925-14-1