Drukuj
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethylamine, N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300564-1G PC300564-250MG
APOSPC300564-1GEA 928 PLN
APOSPC300564-1G APOSPC300564-250MG
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₈H₉F₃N₂
MW: 190.166 g/mol
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11118753
Numer CAS: 89810-00-4