Drukuj
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300510-1G PC300510-250MG PC300510-5G
APOSPC300510-1GEA 1100 PLN
APOSPC300510-1G APOSPC300510-250MG APOSPC300510-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formuła: C₉H₆F₃NO
MW: 201.145 g/mol
Temp. topnienia: 34…35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09222481
Numer CAS: 175785-41-8