Drukuj
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC300508-1G PC300508-250MG
APOSPC300508-1GEA 1220 PLN
APOSPC300508-1G APOSPC300508-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formuła: C₁₀H₈F₃NO₂
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19376607
Numer CAS: 189940-07-6