Drukuj
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC300504-1G PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA 2170 PLN
APOSPC300504-1G APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.03 g/mol
Temp. topnienia: 141…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22551931
Numer CAS: 1263061-60-4