Drukuj
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 685 PLN
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formuła: C₈H₄BrF₃N₂
Temp. topnienia: 235…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741395
Numer CAS: 914637-51-7