Drukuj
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 638 PLN
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Formuła: C₇H₅FN₂
Temp. topnienia: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08729272
Numer CAS: 5847-89-2