Drukuj
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC29358-1G PC29358-250MG PC29358-5G
APOSPC29358-1GEA 1120 PLN
APOSPC29358-1G APOSPC29358-250MG APOSPC29358-5G
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
7-Bromo-1-fluorophenazine
Formuła: C₁₂H₆BrFN₂
MW: 277.092 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32066753
Numer CAS: 2366994-18-3