Drukuj
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-N-(2-fluorophenyl)propionic acid
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 450 PLN
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
Temp. topnienia: 100…101 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784302
Numer CAS: 38470-19-8