Drukuj
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 604 PLN
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formuła: C₆H₄F₂IN
Temp. topnienia: 112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07774190
Numer CAS: 1542-34-3