Drukuj
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2856-1G PC2856-5G PC2856-250MG
APOSPC2856-1GEA 495 PLN
APOSPC2856-1G APOSPC2856-5G APOSPC2856-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
Temp. topnienia: 122…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06253757
Numer CAS: 177420-64-3