Drukuj
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 1610 PLN
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Temp. topnienia: 44478 °C
Gęstość: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042509
Numer CAS: 71292-82-5