Drukuj
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 1920 PLN
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₄ClF₃N₂O₂
MW: 264.588 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12406878
Numer CAS: 1823188-42-6