Drukuj
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2821-10G PC2821-1G PC2821-5G
APOSPC2821-10GEA 1410 PLN
APOSPC2821-10G APOSPC2821-1G APOSPC2821-5G
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄ClF₃N₂O₃
MW: 256.566 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972735
Numer CAS: 914637-23-3