Drukuj
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Carboxy-3-fluorophenyl)methanol, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl alcohol
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 720 PLN
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741375
Numer CAS: 214554-18-4