Drukuj
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluloro-5-methoxybenzyl alcohol, (3-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)anisole
PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 1500 PLN
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉FO₂
Temp. topnienia: 27…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741377
Numer CAS: 914637-27-7