Drukuj
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 3050 PLN
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31664909
Numer CAS: 2244085-31-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 III