Drukuj
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC27928-1G PC27928-250MG
APOSPC27928-1GEA 3360 PLN
APOSPC27928-1G APOSPC27928-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31664907
Numer CAS: 2244085-04-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III