Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC27926-1G PC27926-250MG
APOSPC27926-1GEA 3050 PLN
APOSPC27926-1G APOSPC27926-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31664906
Numer CAS: 2244084-02-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II