Drukuj
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC27909-1G PC27909-250MG
APOSPC27909-1GEA 3050 PLN
APOSPC27909-1G APOSPC27909-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31664899
Numer CAS: 2244083-87-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II