Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 3050 PLN
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formuła: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31664895
Numer CAS: 2169407-53-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III