Drukuj
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC27859-100MG PC27859-1G PC27859-250MG
APOSPC27859-100MGEA 3170 PLN
APOSPC27859-100MG APOSPC27859-1G APOSPC27859-250MG
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Formuła: C₂₄H₁₈F₃NO₅
MW: 457.399 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28389401
Numer CAS: 1692823-37-2