Drukuj
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2785-1G PC2785-250MG PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA 725 PLN
APOSPC2785-1G APOSPC2785-250MG APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formuła: C₇H₅ClFNO₂
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094191
Numer CAS: 502496-35-7