Drukuj
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-iodobenzene
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 189 PLN
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.885 g/mol
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04973906
Numer CAS: 145349-66-2