Drukuj
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 621 PLN
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₈FNO₂S
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08458080
Numer CAS: 914636-44-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III