Drukuj
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 580 PLN
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₆BrFO₂S
MW: 253.089 g/mol
Temp. topnienia: 95…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458078
Numer CAS: 914636-38-7