Drukuj
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Chloroformyl)-4-fluoronitrobenzene, 3-(Chlorocarbonyl)-4-fluoronitrobenzene
PC2622-1G PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA 473 PLN
APOSPC2622-1G APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃ClFNO₃
Temp. Wrzenia: 128…130 °C (2,5 mm Hg)
Temp. topnienia: 60…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458077
Numer CAS: 709-46-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III