Drukuj
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 256 PLN
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.547 g/mol
Temp. topnienia: 130…133 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972707
Numer CAS: 150444-95-4