Drukuj
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5H-Octafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
PC2511-1G PC2511-5G
APOSPC2511-1GEA 1180 PLN
APOSPC2511-1G APOSPC2511-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride
Formuła: C₄HF₉O₃S
MW: 300.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 70 °C (400 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07778617
Numer CAS: 104729-49-9
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II