Drukuj
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[Bromo(difluoro)methoxy]-2-{2-[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,9-Dibromoperfluoro-2,5,8-trioxanonane
PC2472-25G PC2472-5G PC2472-1G
APOSPC2472-25GEA 1970 PLN
APOSPC2472-25G APOSPC2472-5G APOSPC2472-1G
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Formuła: C₆Br₂F₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 52 °C (25 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094159
Numer CAS: 330562-49-7