Drukuj
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC2421-1G PC2421-250MG
APOSPC2421-1GEA 3340 PLN
APOSPC2421-1G APOSPC2421-250MG
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene
Formuła: C₈H₈BrFO
MW: 219.051 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116323
Numer CAS: 842167-67-3