Drukuj
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 1220 PLN
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Temp. Wrzenia: 233…234 °C
Gęstość: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 97.8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094157
Numer CAS: 351003-38-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II