Drukuj
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Difluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2381-25G PC2381-5G
APOSPC2381-25GEA 2560 PLN
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Temp. Wrzenia: 265…266 °C
Gęstość: 1.523 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094156
Numer CAS: 351003-34-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II