Drukuj
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1,1-difluoro-1-phenylethane, β,β-Difluorophenethyl bromide
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 2150 PLN
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₇BrF₂
MW: 221.042 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…56 °C (2 mm Hg)
Temp. topnienia: –26…–24 °C
Gęstość: 1.534 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07777119
Numer CAS: 108661-89-8