Drukuj
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Bis[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
PC2338-25G PC2338-50G PC2338-5G
APOSPC2338-25GEA 2740 PLN
APOSPC2338-25G APOSPC2338-50G APOSPC2338-5G
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Formuła: C₄Br₂F₈O₂
MW: 391.837 g/mol
Temp. Wrzenia: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094153
Numer CAS: 330562-48-6