Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC2299-100G PC2299-25G PC2299-5G
APOSPC2299-100GEA 2240 PLN
APOSPC2299-100G APOSPC2299-25G APOSPC2299-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Formuła: C₁₄H₉ClF₂N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055343
Numer CAS: 35367-38-5